Läs mer
Tetraetylenglykol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327145
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30327145 1 g
1 options
Produktkod. 30327145 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17401500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylene glycol
CAS 112-60-7
Analyt- eller komponentnamn Tetraethylene glycol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H18 O5
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Tetraethylene glycol (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG, 8-Azido-3,6-dioxaundecan-1-amine, 2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethylamine, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine
InChI formel InChI=1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
LEDER OCCOCCOCCOCCO
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]etoxy]etanol
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194,1154 g/mol