Läs mer
Thermo Scientific™ Tetraetylenglykolmonooktyleter (C8E4), LC/MS-kvalitet
Produktkod. 30245088 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30245088 10 mL
1 options
Produktkod. 30245088 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65524
Tetraetylenglykolmonooktyleter (C8E4) är ett nonjoniskt ytaktivt ämne som har unika egenskaper som gör det lämpligt för solubilisering av känsliga biomolekyler utan betydande denaturering eller störningar av deras struktur och funktion.
Tetraetylenglykolmonooktyleter (C8E4) är ett nonjoniskt ytaktivt ämne som har unika egenskaper som gör det lämpligt för solubilisering av känsliga biomolekyler utan betydande denaturering eller störningar av deras struktur och funktion. Den har god löslighet i både vattenhaltiga och organiska lösningsmedel, vilket möjliggör mångsidiga tillämpningar. C8E4 kan användas som detergent i nativ MS för att solubilisera och stabilisera biomolekyler, särskilt membranproteiner eller proteinkomplex, i vattenlösningar. Det hjälper till att upprätthålla den naturliga konformationen hos dessa biomolekyler och underlättar deras överföring till gasfasen under MS-analysen.
Funktioner i C8E4 inkluderar:
•Icke-joniskt tvättmedel
• Löslig i både vatten och organiska lösningsmedel
• Förbättrad stabilitet hos solubiliserade biomolekyler, inklusive membranproteiner
• Högren förening
• Native mass spec kompatibel
Ansökningar
C8E4 är mångsidig och kan användas i olika applikationer förutom infödd MS, inklusive proteinrening, kristallisering och strukturbiologiska studier. Den är kompatibel med ett brett utbud av biomolekyler och kan användas för forskning om både lösligt och membranprotein.
Användande
Att optimera koncentrationen av C8E4 är avgörande för att säkerställa effektiv solubilisering och stabilisering av biomolekylerna samtidigt som detergentinterferens i masspektrometrianalysen minimeras. Dessutom bör de specifika villkoren och parametrarna för det inhemska MS-experimentet, såsom valet av joniseringskälla och masspektrometerinställningar, noggrant övervägas och optimeras för varje specifik tillämpning.
Egenskaper
CMC: (0,1% NaCl) ~8 mM (0,25%)
Samlingsnummer: ( H2O ) -82
Renhet: ≥99 % enligt HPLC-analys
pH: 5 –8 (5 % lösning i vatten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Clear
CAS 19327-39-0
Molekylformel C16H34O5
Innehåll och lagring Store <-20°C.
Form Liquid
För användning med (applikation) LC-MS
Kvantitet 10 mL
Molekylvikt (g/mol) 306.5
pH 5 to 8 (5% solution in water)
Renhet ≥99%
Endast för forskning.