Läs mer
tetraetylenglykol monooktyleter, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15454879
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454879 5 g 5g
15444879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62496.06
Request Bulk or Custom Format
Reagens för solubilisering av membranproteiner
Reagens för solubilisering av membranproteiner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19327-39-0
Molekylformel C16H34O5
Molekylvikt (g/mol) 306.443
MDL-nummer MFCD00043033
InChI-nyckel FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
PubChem CID 5414
ChEBI CHEBI:41323
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-oktoxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
LEDER CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylene glycol monooctyl ether
Färg Färglös
Densitet 0.969
Linjär formel CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 1781226
Formel vikt 306.44
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.