Läs mer
Tetraethylene Glycol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15889660
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15889660 1 L 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15889660 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8086191000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 112-60-7
Smältpunkt -9.4°C
Densitet 1.12 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 327°C to 328°C/1013 hPa
Molekylformel HO(CH2CH2O)4H
MDL-nummer MFCD00002879
Kvantitet 1 L
Synonym Tetraethylene glycol, Tetraglycol, Tetraethylene glycol
Molekylvikt (g/mol) 194.23