Läs mer
Tetraetylenglykol, TRC
Produktkod. 30330664
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30330664 10 g
1 options
Produktkod. 30330664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB44382010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylene glycol
CAS 112-60-7
Molekylformel C8 H18 O5
Kvantitet 10 g
Synonym Tetraethylene glycol (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG
InChI formel InChI=1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
LEDER OCCOCCOCCOCCO
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]etoxy]etanol
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Formel vikt 194.1154