missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetraethyleneglycol Bisibuprofen Ester, TRC

Produktkod. 30006227
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30006227 250 mg -
30005387 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006227 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT292280250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1161014-75-0
Molekylformel C34 H50 O7
Molekylvikt (g/mol) 570.757
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, 1,1'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] ester, 2-[2-[2-[2-[2-(4-isobutylphenyl)propanoyloxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate, 1,1'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoyloxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C34H50O7/c1-25(2)23-29-7-11-31(12-8-29)27(5)33(35)40-21-19-38-17-15-37-16-18-39-20-22-41-34(36)28(6)32-13-9-30(10-14-32)24-26(3)4/h7-14,25-28H,15-24H2,1-6H3
Formel vikt 570.356
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.