Läs mer
Tetraetylenglykolmonometyleter, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478876
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478876 5 g 5g
11488876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17021.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23783-42-8 | C9H20O5 | 208.254 g/mol
En mycket liten del (mindre än 5 %) kan användas för andra ändamål, såsom asfaltanti-stripping-applikationer eller som en kemisk mellanprodukt i andra industriella processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En mycket liten del (mindre än 5%) kan
användas för andra ändamål, såsom asfaltanti-stripping-applikationer eller som en kemisk mellanprodukt i andra industriella processer.
Löslighet
Vattenlöslighet 999 999c.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23783-42-8
Molekylformel C9H20O5
Molekylvikt (g/mol) 208.254
MDL-nummer MFCD00041756
InChI-nyckel ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
PubChem CID 90263
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
LEDER COCCOCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyleneglycol monomethyl ether
Densitet 1.07
Kokpunkt 158°C to 160°C (5 mmHg)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Water solubility 999,999c.
Formel vikt 208.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.