Läs mer
Tetraetylenglykolmonometyleter, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11498876
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498876 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11498876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17021.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23783-42-8 | C9H20O5 | 208.25 g/mol
En mycket liten del (mindre än 5 %) kan användas för andra ändamål, såsom asfaltanti-stripping-applikationer eller som en kemisk mellanprodukt i andra industriella processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En mycket liten del (mindre än 5%) kan
användas för andra ändamål, såsom asfaltanti-stripping-applikationer eller som en kemisk mellanprodukt i andra industriella processer.
Löslighet
Vattenlöslighet 999 999c.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyleneglycol monomethyl ether
CAS 23783-42-8
Densitet 1.07
Kokpunkt 158°C to 160°C (5 mmHg)
Molekylformel C9H20O5
Brytningsindex 1.445
MDL-nummer MFCD00041756
Kvantitet 100 g
Synonym 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol
Löslighetsinformation Water solubility 999,999 c.
InChI-nyckel ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCOCCOCCOCCO
IUPAC-namn 2,5,8,11-tetraoxatridekan-13-ol
Molekylvikt (g/mol) 208.25
PubChem CID 90263
Formel vikt 208.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.