missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetraethylenepentamine Pentahydrochloride, TRC

Produktkod. 30418310
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418310 5 g
30418309 25 g
30426038 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2915155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4961-41-5
Molekylformel C8H28Cl5N5
Molekylvikt (g/mol) 371.61
Synonym N1-(2-Aminoethyl)-N2-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:5)
IUPAC-namn N'-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethane-1,2-diamine;pentahydrochloride
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetraethylenepentamine Pentahydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H
Formel vikt 369.0787
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.