Läs mer
Tetraetylenpentamin, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3830336 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
Produktkod. 10205050
Brand: Thermo Scientific Acros 138112500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-57-2 | C8H23N5 | 189.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-57-2
Molekylformel C8H23N5
Molekylvikt (g/mol) 189.31
MDL-nummer MFCD00008168
InChI-nyckel FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
PubChem CID 8197
ChEBI CHEBI:49798
IUPAC-namn N'-[2-[2-(2-aminoetylamino)etylamino]etyl]etan-1,2-diamin
LEDER NCCNCCNCCNCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylenepentamine
Namnnotering tech.
Smältpunkt -40°C
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 340°C
Flampunkt 139°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 189.3
Procent renhet ≥95.0%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.