Läs mer
Tetraethylgermanium, 99%
Produktkod. 11436570
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436570 1 g 1g
11446570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436570 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27625.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597-63-7 | C8H20Ge | 188.878 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 597-63-7
Molekylformel C8H20Ge
Molekylvikt (g/mol) 188.878
MDL-nummer MFCD00015096
InChI-nyckel QQXSEZVCKAEYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylgermanium, germane, tetraethyl, tetraethyl germane, germanium, tetraethyl, acmc-209mfg, c2h5 4ge, qqxsezvckaeyqj-uhfffaoysa, wln: 2-ge-2&2&2
PubChem CID 11703
IUPAC-namn tetraetylgermane
LEDER CC[Ge](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylgermanium
Densitet 0.998
Kokpunkt 163°C to 164°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 188.88
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.