Läs mer
Tetraethylsilane, 97%
Produktkod. 11322106
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322106 5 g 5g
11332106 25 g 25g
11342106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03328.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 631-36-7 | C8H20Si | 144.333 g/mol
Används som mellanprodukter av OLED, läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som mellanprodukter för OLED, läkemedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-36-7
Molekylformel C8H20Si
Molekylvikt (g/mol) 144.333
MDL-nummer MFCD00009019
InChI-nyckel VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
IUPAC-namn tetraetylsilan
LEDER CC[Si](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kokpunkt 153°C to 155°C
Kemiskt namn eller material Tetraethylsilane
Smältpunkt -82°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1732768
Flampunkt 26°C (78°F)
Formel vikt 144.33
Procent renhet 97%
Odör Recognizable
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.