Läs mer
Tetraetylsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15730859 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15730859 5 g 5g
15540534 25 g 25g
15550534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15730859 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313700050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 631-36-7
Molekylformel C8H20Si
Molekylvikt (g/mol) 144.34
InChI-nyckel VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
IUPAC-namn tetraetylsilan
LEDER CC[Si](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylsilane
Smältpunkt -82,5 °C
Densitet 0.7600g/mL, 0.76
Kokpunkt 153,0 °C till 154,0 °C
Flampunkt 26 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Si(C2H5)4
Brytningsindex 1,4250 till 1,4280
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 144.34
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.