Läs mer
Tetraetyltiourea, TRC
Produktkod. 30427688
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427688 50 mg
30414410 100 mg
30410563 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427688 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29285050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4274-15-1
Molekylformel C9H20N2S
Molekylvikt (g/mol) 188.33
Synonym 1,1,3,3-tetraethyl-2-thio-urea
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetraetyltiourea
LEDER CCN(CC)C(=S)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylthiourea
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20N2S/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Formel vikt 188.1347