Läs mer
Tetraethylthiuram disulfide, 97%
Produktkod. 11403950
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403950 100 g 100g
11475576 250 g 250g
11465576 1000 g 1000g
11485576 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11403950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20721.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-77-8 | C10H20N2S4 | 296.524 g/mol
Dopamin beta-hydroxylas hämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-77-8
Molekylformel C10H20N2S4
Molekylvikt (g/mol) 296.524
MDL-nummer MFCD00009048
InChI-nyckel AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
IUPAC-namn dietylkarbamotioylsulfanyl N,N-dietylkarbamoditioat
LEDER CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylthiuram disulfide
Smältpunkt 69°C to 72°C
Kokpunkt 117°C (17 mmHg)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1712560
Merck Index 14,3364
Formel vikt 296.54
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylthiuram disulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Disulfiram
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.