Läs mer
Tetraethylthiuram Disulfide, 97%
Produktkod. 10776151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10776151 25 g Plastflaska 25g
10437150 500 g Plastflaska 500g
10494545 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10776151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138120250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-77-8 | C10H20N2S4 | 296.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-77-8
Molekylformel C10H20N2S4
Molekylvikt (g/mol) 296.51
MDL-nummer MFCD00008157
InChI-nyckel AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
IUPAC-namn dietylkarbamotioylsulfanyl N,N-dietylkarbamoditioat
LEDER CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethylthiuram disulfide
Namnnotering 95%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70.0°C to 74.0°C
Färg Gult
Kokpunkt 117°C (23.0 hPa)
Förlust vid torkning 0.3% max. (60°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel [(C2H5)2NCS2-]2
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 122
Fieser 06,569
Merck Index 15, 3407
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.02g/100mL. Other solubilities: 3.82g/100mL alcohol, 7.14g/100mL ether, soluble in acetone, benzene, carbon disulfice and, chloroform
Formel vikt 296.51
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Granules
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethylthiuram disulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.