Läs mer
Tetraethyltin, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10451061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5mL; Glass bottle
Produktkod.
10451061 5mL; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10451061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyltin
CAS 597-64-8
Smältpunkt -112.0°C
Färg Colorless
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 181.0°C
Flampunkt 53°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H20Sn
Linjär formel (C2H5)4Sn
Brytningsindex 1.4720 to 1.4740
MDL-nummer MFCD00009020
Kvantitet 5 mL
Synonym tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC[Sn](CC)(CC)CC
IUPAC-namn tetraethylstannane
Molekylvikt (g/mol) 234.96
PubChem CID 11704
Formel vikt 234.94
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethyltin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.