Läs mer
Tetrafluoroborsyra, ca 50 % w/w aq. soln.
Código de producto. 11368915
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11368915 100 g 100g
11378915 500 g 500g
11388915 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11368915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14037.22
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 16872-11-0
Tetrafluorborsyra används i samband med olika metoder för rengöring och för att behandla ytan på underlag. Det används också som ett radiospårämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrafluorborsyra används i samband med olika metoder för rengöring och för att behandla ytan på underlag. Det används också som ett radiospårämne.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser, oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16872-11-0
MDL-nummer MFCD00011345
Synonym fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tetrafluoroboric acid
Koncentration ≈50 viktprocent vattenlösning
Kokpunkt 130 °C (dekomposition)
Densitet 1.4
Odör Stickande lukt
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 87.81
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈50% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: fluoroboric acid, boric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.