Läs mer
Tetrafluoroborsyra-dietyleterkomplex, 50–55 % med HBF4
Produktkod. 11353427
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353427 25 mL 25ml
11363427 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018208.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.02 SEK
    639.65 SEK / 25ml
    Save 125.37 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67969-82-8 | C4H11BF4O | 161,935 g/mol
Tetrafluorborsyra-dietyleter fungerar som en effektiv katalysator som används för olika kolhydratskyddsreaktioner. Det används också som en katalysator vid framställning av 4-fluorpiperidiner genom reaktion mellan aldehyder och N-tosylhomoallylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67969-82-8
Molekylformel C4H11BF4O
Molekylvikt (g/mol) 161.935
MDL-nummer MFCD00011345
InChI-nyckel XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoroboric acid diethyl ether complex, tetrafluoroboric acid diethyl ether complex, hbf4.oet2, fluoroboric acid diethylether complex, boron trifluoride diethyl ether hydrofluoride
PubChem CID 11344169
IUPAC-namn etoxietan; trifluorboran; hydrofluorid
LEDER B(F)(F)F.CCOCC.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Färg Färglös till orange
Densitet 1.19 g/mL
Flampunkt 36 °C (97 °F)
Linjär formel HBF4·(CH3CH2)2O
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2920
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,4149
Löslighetsinformation Reagerar i vatten; Blandig med diklormetan.
Formel vikt 161.93
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 to 55% w/w HBF4
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluoroboric acid-diethyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.