Läs mer
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex, 50-55% w/w HBF4
Product Code. 11363427
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
250 mL
Unit Size:
250ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11363427 250 mL 250ml
11353427 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11363427 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 018208.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67969-82-8 | C4H11BF4O | 161.935 g/mol
Tetrafluorborsyra-dietyleter fungerar som en effektiv katalysator som används för olika kolhydratskyddsreaktioner. Det används också som en katalysator vid framställning av 4-fluorpiperidiner genom reaktion mellan aldehyder och N-tosylhomoallylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67969-82-8
Molekylformel C4H11BF4O
Molekylvikt (g/mol) 161.935
MDL-nummer MFCD00011345
InChI-nyckel XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoroboric acid diethyl ether complex, tetrafluoroboric acid diethyl ether complex, hbf4.oet2, fluoroboric acid diethylether complex, boron trifluoride diethyl ether hydrofluoride
PubChem CID 11344169
IUPAC-namn etoxietan; trifluorboran; hydrofluorid
LEDER B(F)(F)F.CCOCC.F
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Färg Färglös till orange
Densitet 1.19 g/mL
Flampunkt 36°C (97°F)
Linjär formel HBF4·(CH3CH2)2O
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2920
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,4149
Löslighetsinformation Reacts in water;Miscible with dichloromethane.
Formel vikt 161.93
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 to 55% w/w HBF4
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.