Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrafluoroboric Acid Solution |
| Koncentration | 48wt. % in H2O |
| Densitet | 1.4g/mL at 25°C |
| Ångtryck | 5mmHg (20°C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | HBF4 |
| UN-nummer | 1775 |
| Formel vikt | 87.81g/mol |