Läs mer
Tetrafluoroisophthalic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10023580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10023580 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10023580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrafluoroisophthalic acid
Namnnotering 98%
CAS 1551-39-9
Smältpunkt 209°C to 213°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8F4O4
MDL-nummer MFCD00042379
Kvantitet 1 g
Synonym tetrafluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalic acid, tetrafluoroisophthalicacid, tetrafluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid, tetrafluoroisophthalic, rarechem al bo 0259, acmc-1c1aw
InChI-nyckel PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]C(=O)C1=C(F)C(C([O-])=O)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC-namn 2,4,5,6-tetrafluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 236.08
PubChem CID 297552
Formel vikt 238.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder