Läs mer
Tetrafluoroisophthalonitrile, 97%
Produktkod. 11477214
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477214 1 g 1g
11487214 5 g 5g
11497214 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21599.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2377-81-3 | C8F4N2 | 200.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2377-81-3
Molekylformel C8F4N2
Molekylvikt (g/mol) 200.10
MDL-nummer MFCD00013290
InChI-nyckel WVHMPQKZPHOCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoroisophthalonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalonitrile, perfluoroisophthalonitrile, tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoro, tetrafluoroisopthalonitrile, m-dicyanotetrafluorobenzene, acmc-209g5p, 1,3-dicyanoperfluorobenzene
PubChem CID 608182
LEDER FC1=C(F)C(C#N)=C(F)C(C#N)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrafluoroisophthalonitrile
Smältpunkt 76°C to 78°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 6925899
IUPAC-namn 2,4,5,6-tetrafluorbensen-1,3-dikarbonitril
Formel vikt 200.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.