Läs mer
Tetrafluorbärnstenssyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474437 5 g 5g
11464437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20462.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 377-38-8 | C4H2F4O4 | 190.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 377-38-8
Molekylformel C4H2F4O4
Molekylvikt (g/mol) 190.05
MDL-nummer MFCD00042430
InChI-nyckel YUDUFRYTKFGQCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67833
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetrafluorbutandisyra
LEDER C(=O)(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrafluorosuccinic acid
Smältpunkt ∼115°C
Densitet 1.4
Kokpunkt 150°C (15 mmHg)
Linjär formel HO2CCF2CF2CO2H
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1790197
Synonym tetrafluorosuccinic acid, perfluorosuccinic acid, butanedioic acid, tetrafluoro, succinic acid, perfluoro, succinic acid, tetrafluoro, tetrafluorobutanedioic acid, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrafluorosuccinic acid, butanedioic acid,2,2,3,3-tetrafluoro, perfluorosuccinate
Formel vikt 190.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrafluorosuccinic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorosuccinicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.