Läs mer
Tetrafluortereftalonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417858
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417858 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15417858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61326.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1835-49-0 | C8F4N2 | 200.096 g/mol
Tetrafluortereftalonitril kan användas i syntesen av polymerer med inre mikroporositet (PIM). Det används för att studera ultravioletta (UV)-omarrangerade polymerer av PIM-1-membran för effektiv separation av H2 och CO2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrafluortereftalonitril kan användas vid syntes av polymerer med inre mikroporositet (PIM). Det används för att studera ultravioletta (UV)-omarrangerade polymerer av PIM-1-membran för effektiv separation av H2 och CO2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrafluoroterephthalonitrile
CAS 1835-49-0
Smältpunkt 197°C to 199°C
Molekylformel C8F4N2
MDL-nummer MFCD00001776
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Synonym tetrafluoroterephthalonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoroterephthalonitrile, diamond 2031, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzenedicarbonitrile, 1,4-benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,4-dicyanotetrafluorobenzene, terephthalonitrile, tetrafluoro, perfluoroterephthalonitrile, tetrafluoroterephthalodinitrile, tetrafluorobenzene-1,4-dicarbonitrile
Löslighetsinformation Soluble in hot methanol.
InChI-nyckel PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C#N)F)F
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrafluorbensen-1,4-dikarbonitril
Molekylvikt (g/mol) 200.096
PubChem CID 15783
Formel vikt 200.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrafluoroterephthalonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorophthalonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.