Läs mer
Tetraglym, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraglyme |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 222.1467 |