Läs mer
Tetraheptylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30134389
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134389 5 g
30011028 10 g
30005459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2942855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4368-51-8
Molekylformel C28H60BrN
Molekylvikt (g/mol) 490.69
Synonym N,N,N-Triheptyl-1-heptanaminium Bromide;Tetraheptylammonium Bromide, Tetraheptylammonium Bromide;Tetra(n-heptyl)ammonium Bromide
IUPAC-namn tetraheptylazanium; Bromid
LEDER [Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraheptylammonium Bromide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 489.3909