Läs mer
Tetrahexylammoniumbromid, 99 %
Produktkod. 10055880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10055880 25 g Glasflaska 25g
10464045 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10055880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420400250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4328-13-6 | C24H52BrN | 434,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4328-13-6
Molekylformel C24H52BrN
Molekylvikt (g/mol) 434.59
MDL-nummer MFCD00011858
InChI-nyckel SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium bromide, tetrahexylazanium bromide, tetra-n-hexylammonium bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumbromide, acmc-209jtn, tetra-n-hexylammonium bromide 10g, 1-hexanaminium,n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1
PubChem CID 78026
IUPAC-namn tetrahexylazanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahexylammonium bromide
Smältpunkt 98.0°C to 100.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)5]4NBr
Kvantitet 25 g
Formel vikt 434.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahexylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahexylammonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.