missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrahydro-1(2H)-pyrimidinebutanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-1(2H)-pyrimidinebutanamine |
| CAS | 73453-98-2 |
| Molekylformel | C8H19N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19N3/c9-4-1-2-6-11-7-3-5-10-8-11/h10H,1-9H2 |
| LEDER | NCCCCN1CCCNC1 |
| IUPAC-namn | 4-(1,3-diazinan-1-yl)butan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.26 |
| Formel vikt | 157.1579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?