Läs mer
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrametylimidazo(4,5-d)imidazol-2,5(1H,3H)-dion, TRC
Produktkod. 30448955
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30448955 50 mg
1 options
Produktkod. 30448955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88984350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mebicar
CAS 10095-06-4
Molekylformel C8 H14 N4 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar
InChI formel InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3
LEDER CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O
IUPAC-namn 1,3,4,6-tetrametyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.1117