Läs mer
Tetrahydro 11-Deoxycorticosterone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro 11-Deoxycorticosterone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18-,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 334.2508 |
| Procent renhet | >95% |