Läs mer
Tetrahydro-2-(2-nitropropoxy)-2H-pyran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-2-(2-nitropropoxy)-2H-pyran |
| CAS | 97945-38-5 |
| Molekylformel | C8H15NO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-7(9(10)11)6-13-8-4-2-3-5-12-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CC(COC1CCCCO1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2-nitropropoxy)oxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vikt | 189.1001 |