Learn More
Tetrahydro-2-[(2R)-1,1,2-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)propoxy]-2H-pyran-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-2-[(2R)-1,1,2-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)propoxy]-2H-pyran-d6 |
| CAS | 1796539-93-9 |
| Molekylformel | C17H20D6O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O4S/c1-14(13-22(18,19)15-9-5-4-6-10-15)17(2,3)21-16-11-7-8-12-20-16/h4-6,9-10,14,16H,7-8,11-13H2,1-3H3/t14-,16?/m0/s1/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(OC1CCCCO1)([C@@H](C)CS(=O)(=O)c2ccccc2)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[(3R)-4-(benzenesulfonyl)-1,1,1-trideuterio-3-methyl-2-(trideuteriomethyl)butan-2-yl]oxyoxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.49 |
| Formel vikt | 332.1928 |