missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrahydro-2-[(2R)-1,1,2-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)propoxy]-2H-pyran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-2-[(2R)-1,1,2-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)propoxy]-2H-pyran |
| CAS | 93748-47-1 |
| Molekylformel | C17H26O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O4S/c1-14(13-22(18,19)15-9-5-4-6-10-15)17(2,3)21-16-11-7-8-12-20-16/h4-6,9-10,14,16H,7-8,11-13H2,1-3H3/t14-,16?/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H](CS(=O)(=O)c1ccccc1)C(C)(C)OC2CCCCO2 |
| IUPAC-namn | 2-[(3R)-4-(benzenesulfonyl)-2,3-dimethylbutan-2-yl]oxyoxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.45 |
| Formel vikt | 326.1552 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?