missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrahydro-2,5-dioxo-3-furansulfonic Acid, Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-2,5-dioxo-3-furansulfonic Acid','Sodium Salt |
| CAS | 73464-18-3 |
| Molekylformel | C4 H3 O6 S . Na |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O6S.Na/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9;/h2H,1H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)OC1=O |
| IUPAC-namn | sodium;2,5-dioxooxolane-3-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.12 |
| Formel vikt | 201.9548 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?