Läs mer
Tetrahydro-2-furanmetanamin, TRC
Produktkod. 30421700
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30421700 1 g
1 options
Produktkod. 30421700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2935451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2-furanmethanamine
CAS 4795-29-3
Molekylformel C5H11NO
Kvantitet 1 g
Synonym Tetrahydrofurylmethyl)amine, (RS)-(2-Tetrahydrofuryl)methylamine, (RS)-2-Tetrahydrofurfurylamine, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, (Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amine, (±)-Tetrahydrofurfurylamine, 1-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran, 2-Tetrahydrofuranmethanamine, 2-Tetrahydrofurfurylamine, C-(Tetrahydrofuran-2-yl)methylamine, N-[(Oxolan-2-yl)methyl]amine, NSC 76037, Tetrahydrofurfurylamine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
LEDER NCC1CCCO1
IUPAC-namn oxolan-2-ylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 101.15
Formel vikt 101.0841