Läs mer
Tetrahydro-2-furanpropanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-2-furanpropanol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h7-8H,1-6H2 |
| Formel vikt | 130.0994 |