Läs mer
Tetrahydro-2-furoic acid, 98+%
Produktkod. 10433835 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10433835 25 g Glasflaska 25g
10637231 100 g Glasflaska 100g
10162961 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10433835 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263140250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16874-33-2
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00022473
InChI-nyckel UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
IUPAC-namn oxolan-2-karboxylsyra
LEDER C1CC(OC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2-furoic acid
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
Färg Gul till brun
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4590 to 1.4610
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Kokpunkt 128.0°C to 129.0°C (13.0 mmHg)
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 116.12
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.