Läs mer
Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, 90 %, cykliserad form av 5-hydroxipentanal, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10381253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10381253 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10381253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2169.95 SEK
    1948.65 SEK / 25g
    Save 221.30 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 694-54-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2H-pyran-2-ol
CAS 694-54-2
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H10O2
MDL-nummer MFCD02683093
Kvantitet 25 g
Synonym 2-hydroxytetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran-2-ol, oxanol, 2h-pyran-2-ol, tetrahydro, 2-tetrahydropyranol, tetrahydropyran-2-ol, tetrahydro-2-hydroxy-2h-pyran, tetrahydro-2-pyranol, tetrahydropyranyl alcohol, 2h-pyran-2-ol,tetrahydro
InChI-nyckel CELWCAITJAEQNL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC(C1)O
IUPAC-namn oxan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 102.13
PubChem CID 136505
Formel vikt 102.13
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, cyclized form of 5-Hydroxypentanal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.