Läs mer
Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-2H-pyran-2-ol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h5-6H,1-4H2 |
| Formel vikt | 102.0681 |