Läs mer
Tetrahydro-2H-pyran-4-karbonylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10423682
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10423682 250 mg 250mg
11365876 1 g 1g
10332335 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10423682 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29902CB
Kemiska identifierare
CAS 40191-32-0
Molekylformel C6H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 148.59
MDL-nummer MFCD06200863
InChI-nyckel RYGUCYSSMOFTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carbonyl chloride, 2h-pyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-4-carbonylchloride, pubchem12437, ksc235m5r, tetrahydropyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-carbonyl chloride, 4-chloroformyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydropyran-4-carboxylic chloride, 4-chlorocarbonyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 2795505
IUPAC-namn oxan-4-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 148.59
Procent renhet 95%