Läs mer
Tetrahydro-2H-pyran-4-karbonylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11365876
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365876 1 g 1g
10423682 250 mg 250mg
10332335 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365876 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29902DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 40191-32-0
Molekylformel C6H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 148.59
MDL-nummer MFCD06200863
InChI-nyckel RYGUCYSSMOFTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carbonyl chloride, 2h-pyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-4-carbonylchloride, pubchem12437, ksc235m5r, tetrahydropyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-carbonyl chloride, 4-chloroformyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydropyran-4-carboxylic chloride, 4-chlorocarbonyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 2795505
IUPAC-namn oxan-4-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 148.59
Procent renhet 95%