Läs mer
Tetrahydro-2H-pyran-4-karboxylsyra, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738344
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10738344 1 g 1g
10622665 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738344 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29901DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 5337-03-1
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
InChI-nyckel AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 130.14
Procent renhet 97%