Läs mer
Tetrahydro-2H-pyran-4-karboxylsyra, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510358
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10738344
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC29901DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5337-03-1
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
InChI-nyckel AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 130.14
Procent renhet 97%