Läs mer
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-2H-pyran-4-yl Methanesulfonate |
| CAS | 134419-59-3 |
| Molekylformel | C19 H24 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Tetrahydro-2H-pyran-4-ol Methanesulfonate, 4-(Methylsulfonyloxy)tetrahydropyran, Methanesulfonic Acid Tetrahydropyran-4-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-3-15-19(22-18(2)21)16-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17-20/h5,7,9,11-12,14,19-20H,3,13,15-17H2,1-2H3/b7-5+,11-9+,14-12- |
| LEDER | CCCC(CC\C=C\C=C\C#CC#C\C=C/CO)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(7E,9E,15Z)-17-hydroxyheptadeca-7,9,15-trien-11,13-diyn-4-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.392 |
| Formel vikt | 300.173 |