Läs mer
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl Methanesulfonate, TRC
Produktkod. 30452821
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30452821 50 mg
1 options
Produktkod. 30452821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79519350MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2H-pyran-4-yl Methanesulfonate
CAS 134419-59-3
Molekylformel C19 H24 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Tetrahydro-2H-pyran-4-ol Methanesulfonate, 4-(Methylsulfonyloxy)tetrahydropyran, Methanesulfonic Acid Tetrahydropyran-4-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H24O3/c1-3-15-19(22-18(2)21)16-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17-20/h5,7,9,11-12,14,19-20H,3,13,15-17H2,1-2H3/b7-5+,11-9+,14-12-
LEDER CCCC(CC\C=C\C=C\C#CC#C\C=C/CO)OC(=O)C
IUPAC-namn [(7E,9E,15Z)-17-hydroxyheptadeca-7,9,15-trien-11,13-diyn-4-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 300.392
Formel vikt 300.173