Läs mer
tetrahydro-2h-pyran-4-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10036062
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10036062 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10046062 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10316284 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10036062 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29909CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 14774-37-9
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00457804
InChI-nyckel YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
LEDER OCC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn oxan-4-ylmetanol
Formel vikt 116.16
Procent renhet 97%