Läs mer
Tetrahydro-2H-tiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10785764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10785764 10 g 10g
10295714 250 mg 250mg
10412854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10785764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61915EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 29683-23-6
Molekylformel C5H10OS
Molekylvikt (g/mol) 118.19
MDL-nummer MFCD02942489
InChI-nyckel YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
PubChem CID 576296
IUPAC-namn thian-4-ol
LEDER OC1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 118.2
Procent renhet 97%