Läs mer
Tetrahydro-3-furanmetanamin, TRC
Produktkod. 30456609
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456609 5 g
1 options
Produktkod. 30456609 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7676155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-3-furanmethanamine
CAS 165253-31-6
Molekylformel C10 H16 O
Kvantitet 5 g
Synonym (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 1-(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-Aminomethyltetrahydrofuran, N-(3-Tetrahydrofurylmethyl)amine, Tetrahydro-3-furanmethanamine, [(Tetrahydrofuran-3-yl)methyl]amine
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9-,10?/m1/s1
LEDER CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(O)C1
IUPAC-namn (5R)-2-metylidene-5-prop-1-en-2-ylcyklohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 152.233
Formel vikt 152.12