Läs mer
Tetrahydro-3-methylpyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-3-methylpyran-2-one |
| CAS | 10603-03-9 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CC1CCCOC1=O |
| IUPAC-namn | 3-methyloxan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |